missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Dispase (B. polymyxa)

Artikelnummer. 16121840
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16121840

Marke: Abnova™ P5317.10mg

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for Enzyme

#REF!

Spezifikation

Zugriffsnummer P29148
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Activity
Molekulargewicht 36kDa
Name Dispase (B. polymyxa)
Vorbereitungsmethode Native protein chromatographically purified from Bacillus polymyxa
Menge 10 mg
Lagerungsbedingungen Store at 4°C.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung DISPASE
Assays Neutral Protease (Dispase) Assay; Tissue disaggregation and subcultivation; Prevention of unwanted cell clumping; Preparation of cells for culture; Separation of intact epidermis from dermis and intact epithelial sheet in culture from the substratum; Harvest and transfer of normal, diploid cells and cell lines; Gentle and intact detachment of epidermal cells.
Biologische Aktivität ≥ 4 units per mg dry weight. One Unit releases Folin positive amino acids equivalent to 1μmole tyrosine per minute from casein at 37°C, pH 7.5.
Spezies Bacteria
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein chromatographically purified from Bacillus polymyxa
Form Lyophilized
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt