Learn More
Witeg™ Dispenser
Artikelnummer. 11853825
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 ml
500 und 1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11853825 1 bis 10 ml 1 Stück
15279336 500 und 1000 μl -
2 options
Artikelnummer. 11853825
Marke: Witeg™ 5 370 803
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Genauigkeit ± 0,06 ml
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Platinfeder
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml