Learn More
Masterflex™ Gerader Schlauchverbinder
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Durch Ethylenoxid/Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,79 cm |
| Material | Polypropylen |
| Sterilisationsmethode | ETO oder Gamma |
| Enthält | Schlauchtüllen |
| Produkttyp | Schlauchverbinder |