Learn More
Masterflex™ Gerader Schlauchverbinder
Artikelnummer. p-6858070
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,19 in.
0,25 in.
0,31 in.
0,38 in.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15531295
Marke: Masterflex™ 4062257
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Schlauchtüllen.
  • Aus Polypropylen
  • Durch Ethylenoxid/Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,48 cm
Material Polypropylen
Sterilisationsmethode ETO oder Gamma
Enthält Schlauchtüllen
Produkttyp Schlauchverbinder