Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional Kosmetiktuchspender
Artikelnummer. 12691336 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Farbe:
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12691336
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 7820
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der schlanke, wandmontierte Kimberly Clark Kosmetiktuchspender verleiht Büro- oder Hotelwaschräumen ein luxuriöses und hochwertiges Image. Der Kimberly Clark Papierhandtuchspender ist schnell befüllt, einfach zu warten und zu reinigen. Metallische Silberoptik.
  • Der Kimberly Clark Papierhandtuchspender bietet ein hochwertiges, schlankes Design, das ein luxuriöses und professionelles Image vermittelt.
  • Der schnell befüllbare Kimberly Clark Spender hat eine verchromte Oberfläche und ist einfach zu warten und zu reinigen.
  • Spender Wandmontage.
  • Dieser Taschentuchspender ist kompatibel mit und empfohlen für: 8837. Auch kompatibel mit: 21400, 8824, 8835.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spender für Kosmetiktücher
Farbe Silber
Tiefe (angloamerikanisch) 2.4 in.
Tiefe (metrisch) 6 cm
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 28,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 10.6 in.
Breite (metrisch) 26.9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5.7 in.
Höhe (metrisch) 14.5 cm
Aufnahmevermögen Facial Tissue
Material Kunststoff
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Top Loading
Menge Je 1