Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl, PTFE, ETFE oder Polypropylen.
- Für die Verwendung mit Dispensette™, Seripettor™, Titertte™, QuikSip™ Flaschenaufsatzdispenser.
- In verschiedenen Gewindegrößen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gewindeadapter für Dispenser |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™III, Dispensette™ organisches Remote-Dispensiergerät |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße | 2 in. (Außengewinde), 3/4 in. (Innengewinde) |