Description
- Hergestellt aus Edelstahl, PTFE, ETFE oder Polypropylen.
- Für die Verwendung mit Dispensette™, Seripettor™, Titertte™, QuikSip™ Flaschenaufsatzdispenser.
- In verschiedenen Gewindegrößen erhältlich.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Gewindeadapter für Dispenser |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Direkte Befestigung der Dispensette auf dem Fass |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™III, Dispensette™ organisches Remote-Dispensiergerät |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße | 32 GL (Innengewinde) |