Beschreibung
- Spenderkopf aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Beschriftung in grüner Emaille
- Besonders gut geeignet zum Dispensieren von Suspensionen
- Komplett mit 1000 ml-Flasche aus Kalknatronglas mit 29/32 Flaschenhalsgröße
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pipettenspender mit Neigung nach oben |
| Farbe | Klar |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Enthält | 1000 ml Kalknatronglas-Reserveflasche |