Learn More
BRAND™ Dispensette Flaschenaufsatzdispenser
Artikelnummer. p-8011221 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10138371 10 ml 1 Stück
10257971 100 ml 1 Stück
10148371 20 ml 1 Stück
10128371 5 ml 1 Stück
10399851 50 ml 1 Stück
10064151 25 ml 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10138371
Marke: BRAND™ 43008
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Besonders gut geeignet zum Dosieren von Suspensionen. Lieferung mit 1000 ml-Flasche aus Kalknatronglas.
  • Spenderkopf aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Beschriftung in grüner Emaille
  • Besonders gut geeignet zum Dispensieren von Suspensionen
  • Komplett mit 1000 ml-Flasche aus Kalknatronglas mit 29/32 Flaschenhalsgröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pipettenspender mit Neigung nach oben
Farbe Klar
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 10 ml
Enthält 1000 ml Kalknatronglas-Reserveflasche