Beschreibung
- Beständige, chemisch stabile und UV-beständige Behälter
- Inkl. 2 Steckdosen zum Aufschrauben in verschiedenen Größen
- 18 Etiketten in 9 Signalfarben und ein mehrsprachiges Sicherheitsetikett zur Inhaltskennzeichnung gemäß GHS
- Mit stabilen Griffen für ergonomisches Handling
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einfülltonne |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere, saubere und komfortable Flüssigkeitsausgabe am Arbeitsplatz |
| Material | Polyethylen |
| Breite (angloamerikanisch) | 10,24 in. |
| Breite (metrisch) | 260.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 20,59 in. |
| Höhe (metrisch) | 523.00 mm |
| Mehr anzeigen |