Spezifikation
| Produkttyp | Returnable Container Accessory |
| Kapazität (metrisch) | 200 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 200 L Trommel ohne Tauchrohr |
| Menge | 1 |
| Gewicht (metrisch) | 1.22 Kg |