Learn More
VELP Scientifica™ Dispergierwerkzeug
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Dispergierer für faserige Proben
Dispergierer für hohe Volumina
Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug zum Emulgieren
Disperser mit hoher Umfangsgeschwindigkeit
Feststoff-in-Flüssigkeit-Dispersionswerkzeug
Kombiniertes Dispersionswerkzeug
Organischer Gewebe-Dispersor
Probenvolumen (metrisch):
0,2 bis 50 ml
1.000 bis 4.000 ml
100 bis 2.500 ml
50 bis 2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
BEISPIELE UND ANWENDUNGEN
- Homogenisierung von Lebensmitteln (Smoothies, homogenisierte Lebensmittel, Getränke) und Zubereitung von Füllungen für Lebensmittel (z. B. Fleisch, Gemüse)
- Homogenisieren/Zerkleinern von Tabletten
- Homogenisierung von Tabakblättern
- Vorbereitung von Keramik und Keramikpaste
- Verarbeitung von Textilfasern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergierwerkzeug |
| Probenvolumen (metrisch) | 100 bis 2.500 ml |
| Immersionslänge | 40 bis 175 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Beschreibung | Dispergierer für hohe Volumina |