Learn More
VELP Scientifica™ Dispergierwerkzeug
Artikelnummer. 17881177 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Dispergierer für faserige Proben
Dispergierer für hohe Volumina
Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug zum Emulgieren
Disperser mit hoher Umfangsgeschwindigkeit
Feststoff-in-Flüssigkeit-Dispersionswerkzeug
Kombiniertes Dispersionswerkzeug
Organischer Gewebe-Dispersor
Probenvolumen (metrisch):
0,2 bis 50 ml
1.000 bis 4.000 ml
100 bis 2.500 ml
50 bis 2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17881177
Marke: VELP Scientifica™ A00000462
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispergierwerkzeug, geeignet für Emulsionen und Suspensionen, die eine hohe Endfeinheit erfordern.
BEISPIELE UND ANWENDUNGEN
  • Lebensmittelhomogenisierung und Zubereitung von streichfähigen Cremes und Füllungen für Lebensmittel (z. B. Fleisch, Gemüse)
  • Vorbereitung von Proben für die DNA-Analyse, organischen Gewebeproben und Dispersionen organischer Gewebe
  • Homogenisierung von Tabakblättern
  • Verarbeitung von Textilfasern
Spezifikation
Produkttyp Dispergierwerkzeug
Probenvolumen (metrisch) 50 bis 2.000 ml
Immersionslänge 40 bis 175 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klingenmaterial Edelstahl
Material Edelstahl
Beschreibung Dispergierer für faserige Proben
Verpackungsmenge Je 1