Learn More
VELP Scientifica™ Dispergierwerkzeug
Artikelnummer. 17891177 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Dispergierer für faserige Proben
Dispergierer für hohe Volumina
Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug zum Emulgieren
Disperser mit hoher Umfangsgeschwindigkeit
Feststoff-in-Flüssigkeit-Dispersionswerkzeug
Kombiniertes Dispersionswerkzeug
Organischer Gewebe-Dispersor
Probenvolumen (metrisch):
0,2 bis 50 ml
1.000 bis 4.000 ml
100 bis 2.500 ml
50 bis 2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Probenvolumen (metrisch) Packungsgröße
17891177 Kombiniertes Dispersionswerkzeug 50 bis 2.000 ml 1 Stück
17861187 Dispergierwerkzeug 50 bis 2.000 ml 1 Stück
17881177 Dispergierer für faserige Proben 50 bis 2.000 ml 1 Stück
17821187 Dispergierer für hohe Volumina 100 bis 2.500 ml 1 Stück
17811187 Disperser mit hoher Umfangsgeschwindigkeit 100 bis 2.500 ml 1 Stück
17801187 Organischer Gewebe-Dispersor 0,2 bis 50 ml 1 Stück
17871187 Dispergierwerkzeug 100 bis 2.500 ml 1 Stück
17841187 Feststoff-in-Flüssigkeit-Dispersionswerkzeug 1.000 bis 4.000 ml 1 Stück
17851187 Dispergierwerkzeug zum Emulgieren 50 bis 2.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17891177 Lieferant VELP Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00000478
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dispergierwerkzeug, geeignet für Emulsionen und Suspensionen, die eine hohe Endfeinheit erfordern.
BEISPIELE UND ANWENDUNGEN
  • Zubereitung von schaumigen Mischungen (Eiscreme, Butter, Margarine, Zuckerguss) und streichfähigen Cremes
  • Herstellung von Tablettenüberzügen
  • Herstellung von pharmazeutischen Salben und Cremes
  • Herstellung von Kosmetikprodukten (Lippenbalsam, Seife, Shampoo, Spülung, Cremes, Lippenstift, Mascara)
  • Herstellung von Pigmenten, Tinten und Farben
  • Herstellung von Biodiesel und Dispersion von Erdölderivaten (z. B. Asphalt)
Spezifikation
Produkttyp Dispergierwerkzeug
Probenvolumen (metrisch) 50 bis 2.000 ml
Immersionslänge 40 bis 175 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klingenmaterial Edelstahl
Material Edelstahl
Beschreibung Kombiniertes Dispersionswerkzeug
Verpackungsmenge Je 1