Learn More
Kinematica Dispergiergefäß
Artikelnummer. 15883744 Alle ansehen Kinematica Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15883744 150 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15883744
Marke: Kinematica 11051041
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kleeblattform innen unterbricht effektiv den Fluss in radialer Richtung und erzeugt zusätzliche Gegenkraft.
  • Kleeblattförmiges Inneres
  • Unterbricht den Fluss in radialer Richtung, um zusätzliche Gegenkräfte zu erzeugen
  • Hohe Turbulenzen maximieren die Effizienz von Mischen und Dispergieren
  • Minimiert Verarbeitungszeit und Energieabgabe
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Größe Gewinde: GL45.
Bohrungsgröße (metrisch) 20 mm
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Modell GS 25KL2