Learn More
HUBER Verdrängereinsatz
Click to view available options
Länge (metrisch):
85 mm
124 mm
162 mm
172 mm
245 mm
260 mm
265 mm
275 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
CC-205B
CC-308 B
CC-315B
CC-410, CC-410 wl
CC-510 W, CC-515 W, CC-520 W, CC-525 W, CC-820/w, CC-510
CC-510, CC-515, CC-905, CC-905 W, CC-906 W
Ministat 125/230 W
Ministat 230/230 W
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verdrängungseinsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CC-510, CC-515, CC-905, CC-905 W, CC-906 W |
| Typ | Verschiebungseinsatz |
| Länge (metrisch) | 245 mm |