Learn More
CellPath DispoCut™ Schneidebrett
Artikelnummer. 12826653
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
12826653 Weiß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12826653 Lieferant CellPath Lieferanten-Nr. CGB050253A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.84 €
    96.41 € / 48 Stück
    Sparen 25.43 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einweg-Schneidebrett, das zur Erhöhung der Sicherheit und Hygiene in Hochrisikobereichen sowie in routinemäßigen Schneidebereichen entwickelt wurde.
  • Hergestellt aus 3 mm, dreilagiger Schaumstoffplatte für Festigkeit und Steifigkeit
  • Bietet eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und schützt Arbeitsflächen, während es eine genaue Zerlegung gewährleistet
  • Verfügt über metrische und imperiale Maßstäbe zur Unterstützung der makroskopischen und fotografischen Aufzeichnung von Exemplaren
  • Leicht durch Verbrennung entsorgbar
Spezifikation
Farbe Weiß
Größe 148 x 210 mm