Learn More
CellPath Dispocut™ Einweg-Zuschneidebretter
Artikelnummer. 12816653
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
297 x 210 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
12816653 297 x 210 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12816653 Lieferant CellPath Lieferanten-Nr. CGB040252A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.84 €
    96.41 € / 24 Stück
    Sparen 25.43 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Routine- und Hochrisikoproben
  • Entbehrlich durch Verbrennung
  • Hergestellt aus 3 mm, dreilagiger Schaumstoffplatte für Festigkeit und Steifigkeit
  • Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
Spezifikation
Produkttyp Dispocut Brett weiß
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine- und Hochrisikoproben
Abmessungen (L x B) 297 x 210 mm