Learn More
CellPath Dispocut™ Einweg-Zuschneidebretter
Beschreibung
- Entbehrlich durch Verbrennung
- Hergestellt aus 3 mm, dreilagiger Schaumstoffplatte für Festigkeit und Steifigkeit
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispocut Brett weiß |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine- und Hochrisikoproben |
| Abmessungen (L x B) | 297 x 420 mm |