Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Einmalgebrauch, PP, transparentes Blau
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15843954
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
250 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität unitSize
15843954 50 mL Unsteril 20 Stück
15853954 50 mL Steril 20 Stück
16369561 100 ml Unsteril 20 Stück
16379561 100 ml Steril 20 Stück
16389561 250 ml Unsteril 20 Stück
16274451 250 ml Steril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15843954 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53937000
Behalten Sie Ihre kritischen Umgebungen im Griff
Verwenden Sie den Aktionscode 28022
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinraumgefertigte Schöpfdose DispoDipper zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet.
  • Der DispoDipper wird vollständig aus einem Stück hergestellt und kann für die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät verwendet werden.
  • PP, blau, transparent
  • Einzeln verpackt und optional durch Gammastrahlung sterilisiert
  • Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
  • Skaliertes Probenröhrchenvolumen in ml und oz.
  • Eintauchtiefe: 270 mm
Einweg, einzeln verpackt, Reinraum, geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, auslaufsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Beschreibung Produktion und Einzelverpackung nach Reinraumklasse 7
Verschlussmaterial Polypropylen
Grifftyp Geschlossene Griffkonstruktion
Kapazität (metrisch) 50 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Farbe Blau transparent
Zertifizierung/Konformität Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speziell für den Einmalgebrauch entwickelt. Aufgrund der blauen Farbe eignet es sich auch hervorragend für die Lebensmittel-, Tierfuttermittel- und Pharmaindustrie. Geeignet für 2 in.-Trommelöffnungen und daher für die Probenahme bei Fässern, Kanistern und sonstigen Behältern verwendbar. Für die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät verwendbar.
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 in.-Trommelöffnungen bei Fässern, Kanistern und sonstigen Behältern.
Höhe (metrisch) Schüssel 98 mm
Länge (metrisch) 417 mm
Länge (metrisch) Griff 350 mm
Breite (metrisch) Schüssel 40 mm