Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Einmalgebrauch, PP, transparentes Blau
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16274451 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
250 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 16274451
Marke: Buerkle™ 53937021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinraumgefertigte Schöpfdose DispoDipper zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet.
  • Der DispoDipper wird vollständig aus einem Stück hergestellt und kann für die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät verwendet werden.
  • PP, blau, transparent
  • Einzeln verpackt und optional durch Gammastrahlung sterilisiert
  • Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
  • Skaliertes Probenröhrchenvolumen in ml und oz.
  • Eintauchtiefe: 270 mm
Einweg, einzeln verpackt, Reinraum, geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, auslaufsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenleitung
Material Polypropylen
Verschlussmaterial Polypropylen, blau, transparent
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Kapazität (metrisch) 250 ml
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Menge 1
Höhe (angloamerikanisch) 16.89 in.
Höhe (angloamerikanisch) Schüssel 4.57 in.
Höhe (metrisch) 429 mm
Höhe (metrisch) Schüssel 116 mm