Learn More
Kartell™ Polypropylen-Pipettiererspitzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 μl
5 bis 200 μl
5000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Neutral
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus reinem, cadmiumfreiem Polypropylen
- Präzise Zentrierung der Öffnung am Ende der Spitze garantiert eine zuverlässige Ausrichtung der Probe bei der Abgabe
- In Gestellen verpackt; Gestellboxen aus Polypropylen mit Schnappdeckel
- Behälter und Spitzen autoklavierbar bis 121 °C für 20 Minuten
- Das System besteht aus einer Trägerplatte mit einer Reihe von Löchern, die Pipettenspitzen enthalten
- Für die Wiederverwendung von leeren Boxen mit Spitzengestellen nach deren Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 5 bis 200 μl |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 5.1 cm |
| Spitzenform | Pipettenspitzen |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kartell Pipettor, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Nichiryo, Brand Pipettor, Sartorius Biohit Pipettor, Eppendorf, Hamilton Pipettor |
| Produktlinie | Dispolab |
| Material | Polypropylen |