Learn More
Kartell™ Polypropylen-Pipettiererspitzen
Artikelnummer. 12034667
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 μl
5 bis 200 μl
5000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Neutral
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 12034667
Marke: Kartell™ 0096104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hohe Transparenz und die hervorragenden wasserabweisenden Eigenschaften gewährleisten eine geringstmögliche Probenretention in der Spitze.
  • Hergestellt aus reinem, cadmiumfreiem Polypropylen
  • Präzise Zentrierung der Öffnung am Ende der Spitze garantiert eine zuverlässige Ausrichtung der Probe bei der Abgabe
  • In Gestellen verpackt; Gestellboxen aus Polypropylen mit Schnappdeckel
  • Behälter und Spitzen autoklavierbar bis 121 °C für 20 Minuten
  • Das System besteht aus einer Trägerplatte mit einer Reihe von Löchern, die Pipettenspitzen enthalten
  • Für die Wiederverwendung von leeren Boxen mit Spitzengestellen nach deren Verwendung
Specifications
Volumen (metrisch) 1000 μl
Farbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 6.9 cm
Spitzenform Pipettenspitzen
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Kartell Pipettor, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Nichiryo, Brand Pipettor, Sartorius Biohit Pipettor, Eppendorf, Hamilton Pipettor
Material Polypropylen