Learn More
Kartell™ Polypropylen-Pipettiererspitzen
Artikelnummer. 15874085
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 μl
5 bis 200 μl
5000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Neutral
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
15874085 5000 μl Neutral 2000 Stück
10310755 5 bis 200 μl Gelb 1000 Stück
12034667 1000 μl Blau 1000 Stück
3 options
Artikelnummer. 15874085
Marke: Kartell™ 0096400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hohe Transparenz und die hervorragenden wasserabweisenden Eigenschaften gewährleisten eine geringstmögliche Probenretention in der Spitze.
  • Hergestellt aus reinem, cadmiumfreiem Polypropylen
  • Präzise Zentrierung der Öffnung am Ende der Spitze garantiert eine zuverlässige Ausrichtung der Probe bei der Abgabe
  • In Gestellen verpackt; Gestellboxen aus Polypropylen mit Schnappdeckel
  • Behälter und Spitzen autoklavierbar bis 121 °C für 20 Minuten
  • Das System besteht aus einer Trägerplatte mit einer Reihe von Löchern, die Pipettenspitzen enthalten
  • Für die Wiederverwendung von leeren Boxen mit Spitzengestellen nach deren Verwendung
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5000 μl
Farbe Neutral
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 14.2 cm
Spitzenform Pipettenspitzen
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Kartell Pipette, Hamilton Pipette, Sartorius Biohit, Eppendorf, Hamilton Pipettor
Material Polypropylen