Learn More
Buerkle™ DispoPicker Einweg-Probenehmer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15581741 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
60 mL
100 mL
Länge (metrisch):
300 mm
500 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
15581741 100 mL 500 mm Steril 20 Stück
15551741 60 ml 300 mm Unsteril 20 Stück
15561741 60 mL 300 mm Steril 20 Stück
15571741 100 mL 500 mm Unsteril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15581741 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53935551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 €
    151.05 € / 20 Stück
    Sparen 62.95 €
    29% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Entnahme von Proben von Pulvern und kleinkörnigem Schüttgut. Der Buerkle™ DispoPicker Einweg-Probenehmer verfügt über eine geschlossene Spitze, um zu verhindern, dass das Probenmaterial wieder aus der Probenlanze rinnt.
  • Für Pulver und kleinkörniges Schüttgut
  • Die geschlossene Spitze verhindert, dass Probenmaterial aus der Lanze zurückrieselt
  • Ideal geeignet für Querschnittproben
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Kapazität (metrisch) 100 mL
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 500 mm