Learn More
Buerkle™ DispoPipette Einweg-Probenehmer
Proben von Medien mit niedriger Viskosität. Mit dem Buerkle™ DispoPipette Einweg-Probenehmer können Proben sowohl aus allen Schichten als auch zielgericht aus einer bestimmten Stelle entnommen werden. Steril und nicht steril erhältlich.
Marke:  Buerkle™ 5393-5500
104.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.82000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15521741
  • 138.00 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Probenahme von Medien mit niedriger Viskosität
  • Wenn die DispoPipette beim Öffnen in eine Flüssigkeit eingeführt wird, können Proben aus allen Schichten entnommen werden.
  • Die Zielpunktprobennahme erfolgt, indem die DispoPipette im geschlossenem Zustand eingeführt und am Probenahmepunkt geöffnet wird.
  • Zwei Öffnungsgrößen (2.5 und 5.5 mm) für unterschiedliche Viskositäten
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Nicht autoklavierbar
100 mL
Unsteril
500 mm
HDPE
3,38 oz.
Ja
21 mm