Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterile Handschuhe
Artikelnummer. 17813652 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Menge:
1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung
1 Paar/Beutel, 50 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung
Packungsgröße:
100 Paare
50 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Menge Packungsgröße
17813652 Mittel 1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 100 Paare
17813842 Groß 1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 100 Paare
17813612 Klein 1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 100 Paare
17843812 Klein 1 Paar/Beutel, 50 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 50 Paare
17853712 Mittel 1 Paar/Beutel, 50 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 50 Paare
17813642 Groß 1 Paar/Beutel, 50 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17813652 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. MDG701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.80 €
    13.00 € / 100 Paare
    Sparen 3.80 €
    22% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Synthetische, puderfreie Handschuhe sind einzeln verpackt und werden für häufigen Handschuhwechsel empfohlen.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001-zertifiziert
  • Hergestellt aus Copolymer-Materialien (Ethylen-Vinylacetat-Folie)
  • Bietet eine gute taktile Sensibilität
  • Empfohlen für Personen mit Latexallergie Typ I
  • Bei (nicht-chirurgischen) Eingriffen kann es auch als Handschuhfutter für erhöhten Schutz verwendet werden.
  • Einzeln oder paarweise verpackt als steriler Handschuh pro Beutel
  • Auf Trägerpapier verpackt für einfaches Anziehen
  • Kostengünstige synthetische Alternative
  • Für den Einsatz in allgemeinen industriellen Anwendungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 3, EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 3
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Sterile Handschuhe
Größe Mittel
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 1,2 mil
Dicke (metrisch) 0.03 mm
Modell DISPOS-A-GLOVE-313901
Menge 1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung
Länge (angloamerikanisch) 10,9 in.
Länge (metrisch) 278 mm