Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterile Gloves
Artikelnummer. p-7250180 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Menge:
1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung
1 Paar/Beutel, 50 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung
Packungsgröße:
100 Paare
50 Paare
Artikelnummer. Größe Menge unitSize
17813842 Groß 1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 100 Paare
17813612 Small 1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 100 Paare
17843812 Small 1 Paar/Beutel, 50 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 50 Paare
17813652 Mittel 1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 100 Paare
17853712 Mittel 1 Paar/Beutel, 50 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 50 Paare
17813642 Groß 1 Paar/Beutel, 50 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung 50 Paare
6 options
Artikelnummer. 17813842
Marke: Ansell MDG801
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Synthetic, powder-free gloves are individually packed and recommended for frequent glove changes.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certified
  • Made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film)
  • Offering good tactile sensitivity
  • Recommended for use by individuals with Type I latex allergy
  • For (non-surgical) procedures, can also be used as a glove liner for increased protection
  • Packaged as a single sterile glove or pair per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative
  • For use in general industrial applications
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industriell
AQL 1.5
Farbe Clear
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Sterile Gloves
Größe Groß
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 1.2 mil
Dicke (metrisch) 0.03 mm
Modell DISPOS-A-GLOVE-313901
Menge 1 Handschuhe/Beutel, 100 Beutel/Schachtel, 14 Schachteln/Packung
Länge (angloamerikanisch) 10.9 in.
Länge (metrisch) 278 mm