Beschreibung
Epredia™ Einweg-Ausgießformen und -Einbettringe können mit allen Kassetten und Einbettringen in Standardgröße verwendet werden. Sie sind aus stabilem Kunststoff hergestellt, gewährleisten eine höhere Grundstabilität und besitzen eine kleinere Schneidefläche.
- Das bei Metallgießformen erforderliche Reinigen entfällt
- Durchsichtigkeit erleichtert die Gewebeausrichtung
Bestellinformationen:
- In Kartons mit je vier Behältern erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ausgießform |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 24 mm |
| Einwegprodukt | Ja |