Learn More
Epredia™ Einweg-Ausgießformen
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Unit Size:
500 Stück
Description
Epredia™ Einweg-Ausgießformen und -Einbettringe können mit allen Kassetten und Einbettringen in Standardgröße verwendet werden. Sie sind aus stabilem Kunststoff hergestellt, gewährleisten eine höhere Grundstabilität und besitzen eine kleinere Schneidefläche.
- Das bei Metallgießformen erforderliche Reinigen entfällt
- Durchsichtigkeit erleichtert die Gewebeausrichtung
Bestellinformationen:
- In Kartons mit je vier Behältern erhältlich.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Ausgießform |
| Material | Plastic |
| Abmessungen (L x B) | 7 x 7 mm |
| Einwegprodukt | Single-use |