Learn More
Epredia™ Einweg-Ausgießformen
Artikelnummer. 12590107 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Packungsgröße:
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12590107 15 x 15 mm 500 Stück
12580107 7 x 7 mm 500 Stück
10724227 24 x 24 mm 500 Stück
12510117 30 x 24 mm -
12520117 37 x 24 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12590107 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 58950
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Epredia™ Einweg-Ausgießformen für alle Kassetten in Standardgröße.
  • Das bei Metallgießformen erforderliche Reinigen entfällt
  • Durchsichtigkeit erleichtert die Gewebeausrichtung
Bestellinformationen:
  • In Kartons mit je vier Behältern erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Ausgießform
Material Kunststoff
Abmessungen (L x B) 15 x 15 mm
Einwegprodukt Ja