Learn More
BINDER™ Einweg-Kartusche
Artikelnummer. 15631616 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Kartusche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
15631616 Kartusche 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15631616
Marke: BINDER™ 60110165
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Binder™ Einwegkartusche zur einmaligen Verwendung, Ersatzkartusche für BINDER™ PURE AQUA System.
  • Geeignet für: KBF-S 720, MKF 240, KBF LQC 240, KBF P 720, KBF-S 240, KBF P 240, KBWF 720, MKFT 720, MKFT 240, MKFT 115, MKF 56, MKF 720, KBF LQC 720, KBF 720, KBWF 240, MKF 115, KMF 720, KMF 240, KMF 115, KBF 1020, KBF 240, KBF 115
Spezifikation
Beschreibung BINDER PURE AQUA SERVICE, Zubehör - Einweg-Wechselkartusche für das BINDER PURE AQUA System
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Chambers Pure Aqua System
Material Kunststoff
Typ Kartusche