Learn More
DWK Life Sciences Einweg-Kulturröhrchen, aus Kalk-Soda-Glas, Rand gerade
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
14 mL
15 ml
18 mL
19 mL
22 mL
Durchmesser (metrisch):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Packungsgröße:
250 Stück
310 Stück
500 Stück
550 Stück
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.
- Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben
- Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 0,8 mm Stärke |
| Kapazität (metrisch) | 8 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit | Wachstum von Mikroorganismen; für mikrobiologische Arbeiten |
| Menge | 550/Packung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) | 11,75 mm |