Learn More
DWK Life Sciences Einweg-Kulturröhrchen, aus Kalk-Soda-Glas, Rand gerade
Artikelnummer. 15473520 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
14 mL
15 ml
18 mL
19 mL
22 mL
Durchmesser (metrisch):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Packungsgröße:
250 Stück
310 Stück
500 Stück
550 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15473520 22 mL 15,5 mm 250 Stück
15601604 6 mL 11,75 mm 250 Stück
10060371 15 ml 15,75 mm 310 Stück
15213035 18 mL 12,25 mm -
15611604 8 mL 10 mm 250 Stück
10595272 8 mL 11,75 mm 550 Stück
16272261 19 mL 15,5 mm 250 Stück
15299574 14 mL 15,5 mm 250 Stück
15267556 4 mL 10 mm 250 Stück
10598411 7 mL 12,25 mm 500 Stück
10716961 6 mL 12,25 mm 500 Stück
10766771 9 mL 12,25 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15473520 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 231722193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.94 €
    38.63 € / 250 Stück
    Sparen 5.31 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.
  • Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben
  • Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen
Spezifikation
Beschreibung 0,8 mm Stärke
Kapazität (metrisch) 22 mL
Länge (metrisch) 160 mm
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit Wachstum von Mikroorganismen; für mikrobiologische Arbeiten
Menge 310/Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 15,5 mm