Learn More
DWK Life Sciences Einweg-Kulturröhrchen, aus Kalk-Soda-Glas, Rand gerade
Artikelnummer. 15601604 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
14 mL
15 ml
18 mL
19 mL
22 mL
Durchmesser (metrisch):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Packungsgröße:
250 Stück
310 Stück
500 Stück
550 Stück
Artikelnummer. 15601604
Marke: DWK Life Sciences 231720862
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.
  • Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben
  • Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 0,55 mm Stärke
Kapazität (metrisch) 6 mL
Länge (metrisch) 75 mm
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit Wachstum von Mikroorganismen; für mikrobiologische Arbeiten
Menge 550/Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 11,75 mm