missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Einweg-Tropfpipette

Artikelnummer. 30276788 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,7 mL
1,8 mL
2,4 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30276788

Marke: Buerkle™ 75550002

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pipetten aus Kunststoff eignen sich ideal für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie

  • LDPE
  • Tropfpipette, ohne Messskala
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material LDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Schulungszwecke, in industriellen Labors, in der Feldforschung und Anwendungen
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 1,7 mL
Länge (metrisch) 145 mm
Typ Tropfpipette
Einwegprodukt Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt