Learn More
Pacific Handy Cutter Einweg-Folienschneider
Artikelnummer. 17788967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17788967 10/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17788967 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. DFC364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.36 €
    130.92 € / 50 Stück
    Sparen 22.44 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der DFC364 ist ein Sicherheitsschneider mit verdeckter Klinge. Er gewährleistet höchste Sicherheit und schützt damit gleichzeitig Mensch und Ware.
  • Unser Folienspezialist – besonders geeignet zum Durchstechen auf Grund der langen Nase.
  • Entwickelt für Folien aller Art, Klebeband, Umreifung und Banderolen.
  • Der integrierte Bandzerteiler minimiert die Verwendung der Klinge.
  • Ein Einweg-Produkt mit praktischer Öse zum Befestigen eines Tragebands oder einer Aufhängung.
  • Müssen Sie auf eine größere Distanz schneiden? Dann werden Sie unseren Adapter DFCCON mögen. Dadurch wird Ihr DFC364 zu einem teleskopischen Schneidwerkzeug.
Spezifikation
Produkttyp Einweg-Messer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchstechen von Folie, Klebeband, Umreifung und Banderolen
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Menge 10/Packung