Beschreibung
- Für eine einfache und zuverlässige Übertragung
- Weite Öffnung verhindert Verstopfungen
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 25 mm |
| Material | Polystyrol, nachweisbar |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von Pulvern, Granulaten und Suspensionen |
| Sterilität | Steril |
| Produkttyp | Trichter für Pulver |