Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Einweg-Schliffmanschetten
Beschreibung
- Dünnwandig
- Hervorragende chemische Beständigkeit bei Temperaturen von -200 bis +260 °C
- Ohne Griffkragen, zur vereinfachten Verwendung von Verbindungsclips
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Masseverbindungen NS 45/40 |
| Material | PTFE |
| Menge | 10 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +260 °C |
| Dicke | 50 μm |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 45/40 |
| Typ | Einwegprodukt |