Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Einweg-Schliffmanschetten
Artikelnummer. 10862231
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Masseverbindungen NS 14/23
Für Masseverbindungen NS 24/29
Für Masseverbindungen NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10862231 Für Masseverbindungen NS 14/23 10 Stück
15346459 Für Masseverbindungen NS 24/29 10 Stück
10617153 Für Masseverbindungen NS 45/40 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 10862231
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101514
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passt wie eine zweite Haut, ohne aufzutragen.
  • Dünnwandig
  • Hervorragende chemische Beständigkeit bei Temperaturen von -200 bis +260 °C
  • Ohne Griffkragen, zur vereinfachten Verwendung von Verbindungsclips
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Masseverbindungen NS 14/23
Material PTFE
Menge 10
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +260 °C
Dicke 50 μm
Anzahl Standard-Konusverbindungen 14/23
Typ Einwegprodukt