Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 48 g/m2
Shop All Medicom Products
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Unit Size:
60 Stück
Description
- Leichtes und atmungsaktives Polypropylen-Material
- Die lockere Form ermöglicht dem Benutzer eine gute Bewegung
- Kragenloses Hemd
- Hose mit elastischem Taillenbund
- Einzeln verpackt für bessere Hygiene und kontrollierten Zugriff
- 48 g/m2 Stoffgewicht
Specifications
Specifications
| Größe | Klein |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Marineblau |
| Ärmelausführung | Kurze Ärmel |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnmedizinisch, medizinisch |
| Anzahl pro Packung | 60 Packungen |