Learn More
Greiner Bio-One Einmal-Inokuliernadeln
Artikelnummer. 10400532
Change view
Click to view available options
Menge:
2000
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10400532 2000 2000 Stück
1 options
Artikelnummer. 10400532
Marke: Greiner Bio-One 731180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung bei der Gewinnung einzelner Kolonien. Greiner Bio-One Einmal-Inokuliernadeln sind flexibel für die Entnahme und Inokulation.
  • Strahlensterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) 200 mm
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Menge 2000