Learn More
BRAND™ IntraEND™ Einweg-Mikropipette
Artikelnummer. 10008680 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μ l
50 μl
100 μl
Länge (metrisch):
32 mm
61 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10008680 25 μ l 32 mm 1000 Stück
11844060 2 μl 32 mm 1000 Stück
11854060 5 μl 32 mm 1000 Stück
11864060 10 μl 32 mm 1000 Stück
11874060 20 μl 32 mm 1000 Stück
15282599 50 μl 32 mm 1000 Stück
11884060 100 μl 61 mm 1000 Stück
7 options
Artikelnummer. 10008680
Marke: BRAND™ 709122
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung. Brand™ Blaubrand™ IntraEND™ Einweg-Mikropipetten entsprechen DIN ISO 7550 und besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79. Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert. Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
  • Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung.
  • Entspricht DIN EN ISO 7550.
  • CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert
  • Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ≤± 0.5 %
Kalibrierung To Contain
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 7550, IVD-Direktive 98/79 CE
Material Glass
Menge 250/Box
Volumen (metrisch) 25 μ l
Länge (metrisch) 32 mm
Einwegprodukt Single-use