Learn More
BRAND™ IntraEND™ Einweg-Mikropipette
Artikelnummer. 11884060 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μ l
50 μl
100 μl
Länge (metrisch):
32 mm
61 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11884060
Marke: BRAND™ 709144
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung. Brand™ Blaubrand™ IntraEND™ Einweg-Mikropipetten entsprechen DIN ISO 7550 und besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79. Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert. Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
  • Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung.
  • Entspricht DIN EN ISO 7550.
  • CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert
  • Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ≤± 0.5 %
Kalibrierung To Contain
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 7550, IVD-Direktive 98/79 CE
Material Borosilikatglas
Menge 250/Box
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) 61 mm
Einwegprodukt Ja