Learn More
3M™ Wartungsfreie Einweg-Atemschutz-Halbmaske
Artikelnummer. 12392399
Click to view available options
Kartuschentyp:
FFABEK1P3 R D
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12392399
Marke: 3M™ 7000088755
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bietet Schutz gegen eine Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Die wartungsfreie 3M Atemschutz-Halbmaske für den Einmalgebrauch muss erst bei Beschädigung, Verstopfung von Partikelfiltern, Sättigung von Gasfiltern oder nach spätestens einem Monat entsorgt werden.
Diese einfache, leichtgewichtige und ausgewogene Atemschutzmaske bietet Schutz gegen eine Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln.
  • Keine Teilemontage oder Wartung erforderlich
  • Aufgrund der einzigartigen Kohlefasertechnologie kann das Atemschutzgerät dicht am Gesicht sitzen
  • Durch ihre flache Bauweise passt die Atemschutzmaske unter viele andere Arten von Schutzausrüstungen und ermöglicht so ein ungestörtes Sichtfeld und ein komfortableres Arbeiten
  • Mittiges Ausatemventil für effektive Wärme- und Feuchtigkeitsableitung
  • Kann einen Monat lang verwendet werden, solange es nicht beschädigt wird, die Partikelfilter verstopfen oder die Gasfilter gesättigt sind
Atemschutz gegen:
  • Feinstäube
  • Öl- und Wassernebel
  • Organische Gase oder Dämpfe mit guten Warneigenschaften und Siedepunkten über 65 °C
Zugelassen gemäß
  • EN 405:2002
  • Maximum usage limitations:
  • Gase/Dämpfe: Schutzfaktoreinstufung – 10 x MAK
  • Partikel: Schutzfaktoreinstufung – 20 x MAK
  • CE-Kennzeichnung 