Learn More
Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Description
- Blaue Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
- PSA-Kategorie III
- Für den allgemeinen Schutz im Labor und an anderen Arbeitsplätzen
- EN 455 konform und AQL 1.5
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
- Puderfrei, latexfrei
- Unsteril
- Beidhändig tragbare Passform für schnelles und einfaches Anziehen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | PSA-Kat. III; CE-Zeichen; EN 455; EWG 2016/425; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ B; AQL 1,5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | S |
| Dicke (metrisch) | 0,10 ± 0,03 mm Finger, 0,08 ± 0,03 mm Handfläche, 0,07 ± 0,03 mm Manschette |
| Menge | 100 Handschuhe/Packung |
| Zugfestigkeit | > 14 MPa (Dehnungsriss bei > 500 %) |
| Länge (metrisch) | 240 mm |