missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Artikelnummer. p-9224000
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16697535

Marke: New source - PPE 697024575602

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Universal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril sind für den einmaligen Gebrauch gemacht, puder- und latexfrei. Sie eignen sich im Labor und dem weiteren Arbeitsumfeld perfekt für den Schutz und die allgemeine Hygiene. PSA Kategorie III mit CE-Zeichen.

  • Blaue Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
  • PSA-Kategorie III
  • Für den allgemeinen Schutz im Labor und an anderen Arbeitsplätzen
  • EN 455 konform und AQL 1.5
  • EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
  • Puderfrei, latexfrei
  • Unsteril
  • Beidhändig tragbare Passform für schnelles und einfaches Anziehen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität PSA-Kat. III; CE-Zeichen; EN 455; EWG 2016/425; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ B; AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe S
Dicke (metrisch) 0,10 ± 0,03 mm Finger, 0,08 ± 0,03 mm Handfläche, 0,07 ± 0,03 mm Manschette
Menge 100 Handschuhe/Packung
Zugfestigkeit > 14 MPa (Dehnungsriss bei > 500 %)
Länge (metrisch) 240 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt