Learn More
Kartell™ Einweg-Petrischalen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
65 mm
90 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, IVD |
| Beschreibung | ß Beta-Strahlungssterilisation |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Petrischale |
| Wellanzahl | 3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinearbeiten im Labor, bakteriologische Forschung |
| Mehr anzeigen |