Learn More
Kartell™ Einweg-Petrischalen
Beschreibung
Mit Belüftungsschlitzen am Deckel, um Kondensation zu verhindern
Aseptisch
Polystyrol
ß Beta-Strahlungssterilisation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Routinearbeiten im Labor, bakteriologische Forschung |
| Lüftung | Mit dreifachen Belüftungsöffnungen |
| Mehr anzeigen |