Learn More
Azpack™ Einwegbecher, Kunststoff
Artikelnummer. 12321319
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
Höhe (metrisch):
29 mm
42 mm
Modell:
Niedrige Ausführung, konisch zulaufend
Spitz zulaufend
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12321319
Marke: Azpack™ 12321319
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen. Die Azpack™ Einweg-Kunststoffbehälter sind durchscheinend und verfügen über eine eingeprägte Graduierung für einfache Dosiermessungen.
  • Polypropylen
  • Durchscheinend
  • Einwegprodukt
  • Gegossene Graduierungen
  • Konisch zulaufend
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 42 mm
Schritten 1 ml kleine und 5 ml große Intervalle
Menge 100er-Pckg.
Typ Becher
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Modell Spitz zulaufend